649821
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinônimo(s):
Oligotron™ NM, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
peso molecular
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000
Nível de qualidade
contém
p-toluenesulfonate as dopant
composição
ethanol, 5.8 wt. %
isopropanol, 0.3 wt. %
nitromethane, 93.4 wt. %
Oligotron™ tetramethacrylate, 0.5 wt. %
concentração
0.5 wt. % (dispersion in nitromethane)
resistência
1-10 M Ω/sq (surface resistance of film)
condutividade
0.1-0.5 S/cm (bulk)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
Aplicação
Características e benefícios
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
649821-25G | 4061838140944 |