648744
Mandelamide
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-phenylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
133-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)
chave InChI
MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)