Documentos Principais
648574
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
99 atom % 34S
About This Item
Fórmula linear:
34S
Número CAS:
Peso molecular:
33.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 34S
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
119 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sulfur-34S, isotopic analogue of sulfur atom.
Aplicação
Sulfur-34S, stable form is used to study the origin and detection of sulphur atoms in geochemistry. It acts as the reactant in the synthesis of 34S labeled gypsum (Ca34SO4 .2H2O) and used as a tracer to investigate sulfur uptake and distribution in wheat.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Água-18O (for PET), 97 atom % 18O
Sigma-Aldrich
329878
Água-18O