Documentos Principais
644889
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
153-157 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)