Documentos Principais
644110
Sigma-Aldrich
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥95.0%
Sinônimo(s):
N-Glycidylphthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
203.19
Beilstein:
171277
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
92-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
chave InChI
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)