Documentos Principais
642975
Sigma-Aldrich
D-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
92.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
pf
291 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-HBXZPZNNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at