Documentos Principais
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Sinônimo(s):
Nickel-62
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
62Ni
Número CAS:
Peso molecular:
61.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % (62Ni)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)