Key Documents
633127
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propanoic acid-2,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH2COOH
Peso molecular:
76.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
141 °C (lit.)
pf
-24--23 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)