Documentos Principais
631345
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2-phenylacetophenone
97%
Sinônimo(s):
4-Chlorodeoxybenzoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11ClO
Número CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
103-107 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
chave InChI
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)