Documentos Principais
631051
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8F3N
Número CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4888 (lit.)
p.e.
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
chave InChI
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)