Key Documents
618535
Sigma-Aldrich
Water-17O
80-84.9 atom % 17O
Sinônimo(s):
17O Labeled water
About This Item
Fórmula linear:
H217O
Número CAS:
Peso molecular:
19.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
80-84.9 atom % 17O
peso molecular
18.82 by atom % calculation
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C
densidade volumétrica
1.01
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.