Documentos Principais
616680
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-benzene
98 atom % D
Sinônimo(s):
Cumene-isopropyl-d7
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD(CD3)2
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
152-154 °C
densidade
0.914 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3,8D
chave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UNAVHCQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)