Key Documents
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
Isopentane-d12
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CDCD2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
84.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
98 atom % D
alteração de massa
M+12
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)