Documentos Principais
614785
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
α-Chlorotoluene-α,α−d2
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2Cl
Peso molecular:
128.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
177-181 °C (lit.)
pf
-43 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
chave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)