614742
4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
HO-C6D4-CHO
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
117-119 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Anupam Giri et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(12), 2069-2084 (2017-09-09)
For the implementation of Regulation (EC) No 2065/2003 related to smoke flavourings used or intended for use in or on foods a method based on solid-phase micro extraction (SPME) GC/MS was developed for the characterisation of liquid smoke products. A