Documentos Principais
614637
Sigma-Aldrich
Ethylene-d1
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHD
Peso molecular:
29.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
-104 °C (lit.)
pf
-169 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)