Key Documents
614599
Sigma-Aldrich
DL-Isopropylideneglycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D5H7O3
Peso molecular:
137.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
188-189 °C
densidade
1.103 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
chave InChI
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)