Documentos Principais
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
Sinônimo(s):
tert-Butyl bromide-d9
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)3CBr
Número CAS:
Peso molecular:
146.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
72-74 °C (lit.)
pf
-20 °C (lit.)
densidade
1.295 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)