Key Documents
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D5H21O3
Peso molecular:
307.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
chave InChI
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)