Documentos Principais
613851
Sigma-Aldrich
Propyne-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Methyl-d3-acetylene
About This Item
Fórmula linear:
CD3C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
43.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
chave InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)