Documentos Principais
612774
Supelco
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
composição
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
concentração
10% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
13C sensitivity
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
70.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
21.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)