612685
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Sinônimo(s):
Benzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
concentração
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.