Key Documents
609943
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
H2S18O4 / H218O
Peso molecular:
106.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
concentração
96 wt. % in H218O
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)