Documentos Principais
609404
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
20 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Fórmula linear:
(15NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
132.54 by atom % calculation (20 atom % 15N)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)