488089
Ammonium-15N2 sulfate
5 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
5 atom % 15N
Nível de qualidade
peso molecular
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.