608548
Deuterium oxide-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
50 atom % 18O
98 atom % D
peso molecular
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
p.e.
101.4 °C (lit.)
pf
3.8 °C (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)