Documentos Principais
608122
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-2-13C-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2NCO(CH2)213CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,6+1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-UWTFFFEOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)