Documentos Principais
608114
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N, L-Proline-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H915NO2
Número CAS:
Peso molecular:
121.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
228 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis