24651C
EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, dry powder, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
descrição
for research or for further manufacturing use
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com