Key Documents
607525
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CD213CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
143.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pb
208 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1/hD
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-GLDNNCGESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)