Documentos Principais
607495
Sigma-Aldrich
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
HCO15ND2
Peso molecular:
48.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.208 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)