Documentos Principais
607177
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide-18O
99.9 atom % 12C, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
12C18O
Peso molecular:
30.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
95 atom % 18O
forma
gas
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
chave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)