607185
Carbon-13C dioxide-17O2
99 atom % 13C, 60 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
13C17O2
Número CAS:
Peso molecular:
47.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
60 atom % 17O
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[17O]=[13C]=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)