Documentos Principais
577855
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
13CD3CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
65.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-QSDIBYPISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)