Documentos Principais
606200
Sigma-Aldrich
Acetylsalicyloyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H7ClO3
Peso molecular:
199.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
p.e.
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
45-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
chave InChI
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)