Documentos Principais
604518
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Sinônimo(s):
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
About This Item
Fórmula linear:
H2C=13CHC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
69.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
contém
p-tert-butylcatechol as stabilizer
p.e.
34 °C (lit.)
pf
-146 °C (lit.)
densidade
0.681 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
chave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-65.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-54 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)