Documentos Principais
604224
Sigma-Aldrich
Dibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Br2CH13CO2H
Peso molecular:
218.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
pf
32-38 °C (lit.)
densidade
2.382 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
chave InChI
SIEILFNCEFEENQ-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)