Key Documents
604259
Sigma-Aldrich
Bromodichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
BrCl2C13CO2H
Peso molecular:
208.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
chave InChI
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3