603910
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(Phenyl-13C6)acetamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONH13C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
141.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
p.e.
304 °C (lit.)
pf
113-115 °C (lit.)
densidade
1.274 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
chave InChI
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?