Produtos recomendados
pureza isotópica
80 atom %
Ensaio
≥99.5% (Total Krypton)
Formulário
gas
Impurezas
<0.5% Total others
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[84Kr]
InChI
1S/Kr/i1+0
chave InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-IGMARMGPSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)