Documentos Principais
592668
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
ICH2CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
92-95 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i4+1
chave InChI
PGLTVOMIXTUURA-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
DL-Ditiotreitol ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
D0632
DL-Ditiotreitol