591858
Myristoyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tetradecanoyl-1-13C chloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
chave InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)