Documentos Principais
589853
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine-(methyl-13C), L-Methionine-(methyl-13C), N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
13CH3SCH2CH2CH(NH-Boc)CO2H
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
47-50 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCS[13CH3])C(O)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)