Documentos Principais
589497
Sigma-Aldrich
L-Proline-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H9O2N
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
pf
228 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-TXZHAAMZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)