589063
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
α-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium, α-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C-3-d acid sodium salt, 2-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-13C-2-oxobutanoic-4-13C,d acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-(3-methyl-13C),4-13C,3-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
227-230 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
chave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.