Documentos Principais
489514
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Triolein-carboxyls-13C3
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
Número CAS:
Peso molecular:
888.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
p.e.
235-240 °C/18 mmHg
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)