Documentos Principais
588709
Sigma-Aldrich
Cyanogen-15N bromide
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
BrC15N
Número CAS:
Peso molecular:
106.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
p.e.
61-62 °C
pf
50-53 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
chave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)