Key Documents
488720
Sigma-Aldrich
D-Fructose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D2H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
chave InChI
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3