Documentos Principais
586609
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-2,2′-13C2,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(13CD3CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
-73 °C (lit.)
densidade
1.164 g/mL at 25 °F
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-KLFIIISESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)