Documentos Principais
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
237.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
168 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)